Learn More
RETSCH Glasperlen für Mühlen
Zur Verwendung mit MM 200-Schwingmühlen.
Marke:  RETSCH 22.222.0003
61.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11746175
  • 83.95 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Ideal für den Aufbruch biologischer Zellen
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
0.50 bis 0.75 mm
500 g
Glas
Mischermühle MM 200
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Glasperlen für Mühlen > Durchmesser: 0.50 bis 0.75 mm