Learn More
RETSCH Glasperlen für Mühlen
Zur Verwendung mit MM 200-Schwingmühlen.
Marke: RETSCH 22.222.0002
61.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für den Aufbruch biologischer Zellen
Spezifikation
Perlen | |
0.25 bis 0.50 mm | |
500 g |
Glas | |
Mischermühle MM 200 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Glasperlen für Mühlen > Durchmesser: 0.25 bis 0.50 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur