Learn More
Socorex™ Glaszylinder
86.60 CHF - 106.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Glasfass |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Selbstnachfüllende Spritze |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10560753
|
Socorex™
0187.10 |
10 ml |
106.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10151872
|
Socorex™
0187.02 |
2 mL |
86.60 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Graduierter Ersatzzylinder für Dosys Selbstfüller-Spritzen.Für: 10mL Spritze
Spezifikation
Glasfass | |
Selbstnachfüllende Spritze |