Learn More
Hecht Karl™ Glaskugeln
Aus klarem, geschliffenem Glas. Karl Hecht™ Glasperlen eignen sich als Siedesteinchen, Mischperlen oder für Destillationssäulen.
Marke:  Hecht Karl™ 41401001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10439411
  • 97.76 CHF / 1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
 Die runden, massiven Perlen aus geschliffenem Glas eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Ball
Glas
1 mm
1 kg/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hecht Karl™ Glaskugeln > Durchmesser:1mm