Learn More
Hecht Karl™ Glaskugeln
Aus klarem, geschliffenem Glas. Karl Hecht™ Glasperlen eignen sich als Siedesteinchen, Mischperlen oder für Destillationssäulen.
Marke:  Hecht Karl™ 41401004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10073681
  • 17.68 CHF / 1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
 Die runden, massiven Perlen aus geschliffenem Glas eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Ball
Glas
4 mm
1 kg/Packung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hecht Karl™ Glaskugeln > Durchmesser:4mm