Learn More
Glaskugeln, rein, 3.7–4.1 mm, ohne Bohrung, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375750 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Glaskugeln, Pure, 3,7-4,1 mm, ungebohrt, Fisher Chemical, Menge:500g, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter, MDL-Nummer:81645
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 81645
Spezifikation
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Menge 250 g
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glaskugeln, rein, 3.7–4.1 mm, ohne Bohrung, Fisher Chemical >