Learn More
BRAND™ Automatische Büretten aus Glas – BB
Ohne Zwischen-Absperrhahn. Inklusive Flasche.
Marke:  BRAND™ 922522
324.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15895512
  • 334.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Sicherheitsabsperrhahn
  • Individuelles Konformitätszertifikat
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    25 ml-Flasche
    0.05 ml
    Automatische Bürette
    Glas
    Flasche
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ Automatische Büretten aus Glas – BB > Fassungsvermögen (metrisch) Flasche: 25 ml