Learn More
BUCHI Glasaufbau A kpl. P+G 05
Marke: BUCHI 048169
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Glas | |
For R-210 and R-215 Rotavapors | |
Kunststoff und Glas | |
1 L |
Glass Assembly A | |
Receiving flask | |
1 Pack |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Glasaufbau A kpl. P+G 05 > Kapazität: 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur