Learn More
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-500 aus Naturlatex
Zur Handhabung von Gläsern bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung entwickelt. Die Crinkle-Oberfläche bietet eine ausgezeichnete Nass- und Trockenhaftung auf rutschigen Oberflächen und schützt die Hand vor scharfen Kanten.
Marke:  Ansell™ 16500100
63.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12610772
  • 93.05 CHF / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergonomisch geformt, um der natürlichen Form der Hand zu folgen. Die natürlichere Handschuhform sorgt für eine bessere Passform und einen sichereren Griff.
  • Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit, bequemer.
  • Knittrige Oberfläche für mehr Griffigkeit auf rutschigen Flächen und Schutz vor scharfen Kanten
  • Naturkautschuk-Beschichtung
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Interlock-Einlage aus Baumwolle
  • Zu 3/4 getauchte Oberfläche
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturlatex
Schwere Handschuhe
16-500
Strick
12 Paare
16-500
Nein
10
Grün
Interlock-Baumwolle
Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-500 aus Naturlatex > Größe: 10