Learn More
GL 45-Schraubverschluss für Pyrex GL 45-Medien-Laborflasche
Zur Erleichterung des Flüssigkeitstransfers in geschlossenen und sterilen Systemen. Der GL 45 Schraubverschluss für Pyrex™ GL 45-Medien-Laborflaschen ist Teil des Pyrex™ Anschlusssystems, das sich optimal für Labore in den Bereichen Chemie und Biotechnologie eignet.
73.45 CHF - 107.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für chemische und biotechnologische Labore |
Gewindegröße | 45 mm |
Produkttyp | GL45-Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15103937
|
Pyrex
4537/04 |
Drei GL14Anschlüsse |
107.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15173927
|
Pyrex
4537/02 |
Zwei GL14-Anschlüsse |
73.45 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Verbindungssystemschraubverschlüsse für Pyrex™ GL 45 Medienlaborflaschen ermöglichen den Transfer von Flüssigkeiten in einem geschlossenen und sterilen System, ideal für Chemie- und Biotechnologielabore
- Zuerst einen Verbindungssystemschraubverschluss mit zwei oder drei Anschlüssen auswählen, dann Schlauchadapter und Einlagen hinzufügen, um den Schlauch anzubringen
- Es können vier verschiedene Schlauchdurchmesser verwendet werden (AD 1.6, 3.0, 3.2 und 6.0 mm)
- Das zusätzliche Druckkompensationsset beinhaltet einen Membranfilter mit 0.2 μm großen Poren und erlaubt einen sterilen Druckausgleich
- Nicht verwendete Anschlüsse können mit einer Blindkappe versiegelt werden (4538/04)
- Komponenten sind komplett austauschbar und mit Schraubverschlüssen mit sowohl zwei als auch drei Anschlüssen kompatibel
- Schraubverschlüsse und Komponenten sind bis zu 140 °C temperaturbeständig
- Autoklavierbar und spülmaschinenfest
- Hergestellt aus Polypropylen mit Schlauchverbindungsstücken, die einen Anschluss von GL 45 Medienlaborflaschen an flexible Schläuche ermöglichen
- Geeignet für den Gebrauch mit weichen, elastischen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 6 bis 9 mm (wie Viton™, Tygon™ oder andere Silikonschläuche)
- Flascheninhalte können mit einem optionalen Belüftungsverbindungsstück mit einem 0.2 μm-Spritzenfilter steril gehalten werden
- Die angewinkelten Verbindungsstücke oben vermeiden ein Abknicken der Schläuche
- Schraubverschlüsse können abgenommen werden, ohne dass die Schläuche entfernt werden müssen, da der Mittelteil unabhängig aufgehängt ist
- Temperaturbeständig bis 140 °C
- Autoklavierbar
- Spülmaschinenfest
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Ideal für chemische und biotechnologische Labore | |
GL45-Schraubverschluss |
Polypropylen | |
45 mm |