Learn More
Gisadenafil besylate, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18065542
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gisadenafil besylate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18065542
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18065542
Marke: Tocris Bioscience 4165/50
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent PDE5 inhibitor; orally bioavailable
Potent PDE5 inhibitor (IC50 = 1.23 nM). Shows >100-fold selectivity for PDE5 over PDE6. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334827-98-4
Summenformel C29H39N7O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 677.79
MDL-Nummer MFCD18384964
InChI-Schlüssel STFRDYSZKVPPQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym gisadenafil besylate, unii-t4s08274oy, gisadenafil besylate salt, gisadenafil besylate usan, 5-2-ethoxy-5-4-ethyl-1-piperazinyl sulfonyl-3-pyridinyl-3-ethyl-2,6-dihydro-2-2-methoxyethyl-7h-pyrazolo 4,3-d pyrimidin-7-one benzenesulfonate, 5-2-ethoxy-5-4-ethyl-1-piperazinyl sulfonyl-3-pyridinyl-3-ethyl-2,6-dihydro-2-2-methoxyethyl-7h-pyrazolo 4,3-d pyrimidin-7-one benzenesulfonate besylate salt, gisadenafil besylate salt hplc, benzenesulfonic acid,5-2-ethoxy-5-4-ethylpiperazin-1-yl su, 1-6-ethoxy-5-3-ethyl-4,7-dihydro-2-2-methoxyethyl-7-oxo-2h-pyrazolo 4,3-d pyrimidin-5-yl-3-pyridinyl sulfonyl-4-ethylpiperazine monobenzenesulfonate
PubChem CID 23449797
IUPAC-Name 5-{2-ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]pyridin-3-yl}-3-ethyl-2-(2-methoxyethyl)-2H,4H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one; benzenesulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1.CCOC1=NC=C(C=C1C1=NC(=O)C2=NN(CCOC)C(CC)=C2N1)S(=O)(=O)N1CCN(CC)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gisadenafil besylate
Menge 50 mg
Formelmasse 677.79
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gisadenafil besylate, Tocris Bioscience™ >