Learn More
GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T Cells
GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-Zellen enthalten den humanen glucoseabhängigen insolinotropen Peptid-Rezeptor (GIPR).
Marke:  GeneBLAzer™ K1864
Artikelnummer. 10034054
  • 23860.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Zugangsnummer: NM_000164.2
  • Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
  • GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-Zellen enthalten den humanen Glucoseabhängigen insulinotropen Peptidrezeptor (GIPR), der stabil in die CellSensor™ CRE-bla HEK 293T-Zelllinie integriert ist. CellSensor™ CRE-bla HEK 293T-Zellen (Kat.-Nr. K1535) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des CRE-Response-Elements steht. Die GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-Zellen sind funktionell für Z’-Faktor und EC50-Konzentrationen von glucoseabhängigem insulinotropem Peptid (GIP) validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_000164.2
Teilende Zellen
Fluoreszent
G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR)
GeneBLAzer™
Endpunkt
GIPR-CRE-bla HEK 293T-Zelle
GeneBLAzer™
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T-Zellen werden auf Trockeneis, 8 x 10^6 Zellen⁄Fläschchen, geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
FRET
Auf Einzelzellen basierende Klone
1 vial
GIPR
293T (HEK)
GPCRs
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ GIPR-CRE-bla HEK 293T Cells > Menge: 1 Fläschchen