Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
Marke: Gilson™ F167102
80.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
- Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
- Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
- Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
Spezifikation
0.1 – 20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
10.7 cm | |
Universal Fit | |
Standard | |
Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem | |
Single-use | |
Yes |
Ungefiltert | |
klar | |
4,21 in. | |
.4 mm | |
Blister Nachfüllung | |
960 (10x96) | |
Rot | |
DL10 (längere Spitze) 0,1 bis 20 μl 45 mm L Pipetman™ Diamond™ Pipettenspitzen | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SCBC3-12138 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167102 |
SCBC3-12137 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167102 |
SCBC3-12136 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167102 |
SCBC3-12135 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167102 |
SCBC3-12134 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167102 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13