Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
GREENER_CHOICE
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
Marke:  Gilson™ F167203
52.24 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10718564
  • 69.45 CHF / 960 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
  • Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
  • Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
  • Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 – 200 μl
Steril
Autoklavierbar
10.8 cm
Gammasterilisiert
Universal Fit
Standard
Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem
Wiederverwendbar
Yes
Ungefiltert
klar
4,25 in.
DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
.4 mm
Blister Nachfüllung
960 (10x96)
Gelb
D200 2 bis 200 μl 51mm L Pipetman™ Diamond™ Pipettenspitzen
Polypropylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem > Für Pipettenspitzen D200 2 - 200 μl; gammasterilisiert