Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
GREENER_CHOICE
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
Marke:  Gilson™ F167105
44.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10317522
  • 109.00 CHF / 960 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
  • Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
  • Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
  • Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 – 300 μl
Unsteril
Autoklavierbar
10.7 cm
Universal Fit
Standard
Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem
Single-use
No
Ungefiltert
klar
4,21 in.
.4 mm
Refill
960 (10x96)
Grün
D300 20 bis 300 μl 51mm L Pipetman™ Diamond™ Pipettenspitzen
Polypropylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem > Für D300 20 – 300 μl-Pipettenspitzen; autoklavierbar