Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
Marke: Gilson™ F167104
35.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
- Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
- Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
- Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
Spezifikation
100 – 1000 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
10.7 cm | |
Universal Fit | |
Standard | |
Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem | |
Single-use | |
Yes |
Ungefiltert | |
klar | |
4,21 in. | |
.85 mm | |
Blister Nachfüllung | |
672 (7x96) | |
Blau | |
D1000 100 bis 1000 μl 66mm L Pipetman™ Diamond™ Pipettenspitzen | |
Polypropylen |