Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Rack
GREENER_CHOICE
Funktionell, komfortabel und robust. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Gestell sind in sterilisierten oder autoklavierbaren Ausführungen erhältlich.
Marke:  Gilson™ F171401
53.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24311" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12699581
  • 61.40 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimierte Geometrie und reines Polypropylenmaterial sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
  • Geringer Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitze
  • Robust und widerstandsfähig gegen Autoklavieren
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) 10-6 garantiert, mittels Gammabestrahlung
  • Alle Packungen sind in Kunststoff mit Medizinproduktqualität verpackt, um eine vollständige Abschirmung gegen Kontamination zu bieten
  • Indikatorpunkte auf Gilson Produkten zeigen bei der Sterilisation eine irreversible Farbänderung; gelbe Gammapunkte werden bei ordnungsgemäßer Belichtung der Produkte rot
  • Tipacks sind sicher mit einem Aufkleber versiegelt; eine vollständige Produktbeschreibung finden Sie auf dem Tipack zur Rückverfolgbarkeit und einfachen Identifikation
  • Erhältlich in sterilisierten oder autoklavierbaren Verpackungen
  • Hergestellt in einem Reinraum und somit ohne Kontaminationsrisiko
  • Rückverfolgbarkeit von der Form bis zum Labortisch garantiert
  • Einfache Identifikation mit farbkodierten Verpackungen zur Erfüllung der GLP-Anforderungen
Bestellinformation
10 Spitzenpackungen mit 96 Spitzen im Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 300 μl
Steril
Autoklavierbar
5,71 in.
DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
Racks
960 (10x96)
Single-use
Pipetman Tipack
Ungefiltert
klar
D300
5.1 cm
Universal Fit
Standard
Pipettenspitzen
No
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Rack > Modell: D300; Gammastrahlen sterilisiert; Vol.: 20 bis 300 μl; Länge (Spitze): 51 mm