Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Rack
Funktionell, komfortabel und robust. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Pipettenspitzen im Gestell sind in sterilisierten oder autoklavierbaren Ausführungen erhältlich.
Marke: Gilson™ F171500
57.83 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Optimierte Geometrie und reines Polypropylenmaterial sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Geringer Kraftaufwand beim Aufsetzen der Spitze
- Robust und widerstandsfähig gegen Autoklavieren
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) 10-6 garantiert, mittels Gammabestrahlung
- Alle Packungen sind in Kunststoff mit Medizinproduktqualität verpackt, um eine vollständige Abschirmung gegen Kontamination zu bieten
- Indikatorpunkte auf Gilson Produkten zeigen bei der Sterilisation eine irreversible Farbänderung; gelbe Gammapunkte werden bei ordnungsgemäßer Belichtung der Produkte rot
- Tipacks sind sicher mit einem Aufkleber versiegelt; eine vollständige Produktbeschreibung finden Sie auf dem Tipack zur Rückverfolgbarkeit und einfachen Identifikation
- Erhältlich in sterilisierten oder autoklavierbaren Verpackungen
- Hergestellt in einem Reinraum und somit ohne Kontaminationsrisiko
- Rückverfolgbarkeit von der Form bis zum Labortisch garantiert
- Einfache Identifikation mit farbkodierten Verpackungen zur Erfüllung der GLP-Anforderungen
Bestellinformation
10 Spitzenpackungen mit 96 Spitzen im Gestell
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
5,71 in. | |
Universal Fit | |
Standard | |
Pipettenspitzen | |
Yes | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
D1000 | |
5.1 cm | |
Racks | |
960 (10x96) | |
Single-use | |
Pipetman Tipack | |
300 μL; 1000 μL |