Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Starter-Kit
Enthält Boxen mit PIPETMAN™ Spitzen in zertifizierter Qualität sowie nützliches Zubehör. Das Gilson™ PIPETMAN™ Starter-Kit enthält Einzel-Pipettenhalter, COLORIS™ Identifikationsklemmen (Farbmischung) und einen Gilson Leitfaden zum Pipettieren (außer bei Großvolumen-Kit).
Marke: Gilson™ F167500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Enthält Boxen mit PIPETMAN Spitzen zertifizierter Qualität und nützliches Zubehör.- Einzelpipettenhalter
- COLORIS™ Identifikationsklemmen (Farbmischung)
- Gilson Pipettier-Leitfaden (außer bei Großvolumen-Kit)
Spezifikation
Blau/weiß | |
Manuelle Luftverdrängungspipette | |
Polypropylen | |
Pipetman | |
Pipetten-Starterkit | |
P2, P10, P100 Pipette, drei einzelne Pipettenhalter, zehn COLORIS Identifikations-Clips, Gilson Pipettieranleitung | |
14,37 in. | |
12,01 in. | |
4,72 in. | |
Zertifizierte Qualität |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
1 | |
Unsteril | |
0,2 bis 100 μl | |
3 Jahre | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ Starter-Kit > P2, P10, P100 Pipette, drei einzelne Pipettenhalter, zehn Coloris™ Identifizierungsclips, Gilson Leitfaden zum Pipettieren
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur