Learn More
Gilson™ PIPETMAN Neo Pipetten
Passend für die meisten Spitzenmarken. Gilson PIPETMAN™ Neo Pipetten sind die nächste Generation des PIPETMAN Classic™ mit geringeren Feder- und Ausstoßkräften.
Marke: Gilson™ F144561
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Überarbeiteter Spitzenabwurf und Abwurffedern verringern den benötigten Kraftaufwand beim Abwurf
- Einzigartiger Abwurf-Clip ist sicher im Pipettengehäuse verankert und leiert auch nach vielfachem Gebrauch nicht aus
- Griff aus PVDF verhindert eine Wärmeübertragung von der Hand auf die Pipette und ist beständig gegenüber aggressiven Chemikalien
- Der Spitzenabwurf aus Edelstahl ist korrosionsbeständig und sorgt für einen gleichmäßigen Hub beim Abwurf
- Farbkodierte Drucktaste zur besseren Größenerkennung
- Einzigartiger Spitzenhalter sorgt für sicheren Halt der meisten Spitzenmarke
- Die Spitzenabwurfvorrichtung der Modelle P2N und P10N verfügt über zwei unterschiedliche Positionseinstellungen, wodurch die Spitzentypen D10 (kurz) und DL10 (lang) verwendet werden können
Bestellinformation
Weitere Informationen zum verfügbaren Trade-In Programm erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
± 0.024, ± 0.025, ± 0.03 μl | |
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST | |
1 | |
Pipette | |
Ergonomisch |
ISO 8655 | |
P2N | |
Pipetman Neo | |
0,2 bis 2 μl | |
Farbcodierte Drucktaste, PVDF-Griff, Edelstahl-Spitzenabwurf, Universal-Spitzenhalter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN Neo Pipetten > Model P2N; Vol.: 0.2 - 2μL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur