Learn More
Gilson™ PIPETMAN Neo Mehrkanalpipetten
Hervorragende Ausgewogenheit zwischen Ergonomie und Präzision. Gilson™ PIPETMAN Neo™ Mehrkanalpipetten beaufschlagen alle Kolben mit demselben Druck und sichern so eine gleichbleibende Volumenzufuhr über alle Kanäle.
925.00 CHF - 1025.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Produktlinie | Pipetman Neo |
Typ | Mehrkanalpipette |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12336122
|
Gilson™
F14402 |
2 bis 20 μl | 12 | P12x20N | N/A | ||||||
10773686
|
Gilson™
F14401 |
2 bis 20 μl | 8 | P8x20N | N/A | ||||||
11992068
|
Gilson™
F14403 |
20 bis 200 μl | 8 | P8x200N | N/A | ||||||
10554485
|
Gilson™
F14404 |
20 bis 200 μl | 12 | P12x200N | N/A | ||||||
Beschreibung
- Einfach abnehmbarer Spitzenabwerfer mit autoklavierbarem Unterteil
- Bauweise des Innenraums für Ausübung gleichen Drucks auf alle Kolben, um konstanten Volumenstand in allen Kanälen zu gewährleisten
- Griff aus PVDF zur Minimierung der Handerwärmung beim Pipettieren und beständig gegen aggressive Chemikalien
- Gilson Trident und der einzigartige Abstandhalter bewirken schrittweisen Abwurf mit gestaffeltem Spitzenabwurf und folglich geringerem Kraftaufwand
- Sicherer Sitz für Spitzen der meisten Marken in einzigartigem Spitzenhalter
- Lieferbar als 8- und 12-Kanal-Modell
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Pipetman Neo | |
Mehrkanalpipette | |
1 Jahr |