Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Pipetten mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Neue, leichte Pipette mit festem Volumen, geringen Kräften und hoher Reproduzierbarkeit
Marke:  Gilson™ FA10024
178.45 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15184165
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbesserte Griffgestaltung mit geringerem Gewicht und größerem Haken für intensive Anwender
  • Die graduierte Abdeckung kann vom Anwender im Labor für dichte und viskose Flüssigkeiten nachjustiert werden (nach dem Zurücksetzen kann das neue Volumen nicht versehentlich geändert werden)
  • Der untere Teil der Drucktaste ist blau gefärbt, so dass er leichter als feste Volumeneinstellung erkennbar ist
  • Für einen bequemen Zugang zu den Serviceteilen ist die Pipette mit einem Gilson Spitzenabwurf ausgestattet
  • 2D-Identifizierungscode für einfache Rückverfolgbarkeit. Die Rückverfolgbarkeit umfasst die Produktreferenznummer, das Herstellungsdatum, die Seriennummer und das Nennvolumen
  • Der Abwurfknopf des Spitzenabwerfers ist verstellbar, somit können sowohl Rechts- als auch Linkshänder die Spitzen komfortabel abwerfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ L Pipetten mit festem Volumen > Volumen: 100 μl; Gelbe Farbcodierung