Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Starter-Kit
GREENER_CHOICE
Für mehr Komfort beim Pipettieren ohne Abstriche bei Genauigkeit und Präzision. Das Gilson™ PIPETMAN™ Starter-Kit ist eine kostengünstige Lösung für Personen, die täglich pipettieren und Bedenken im Hinblick auf Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI) haben.
Marke:  Gilson™ F167900
498.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12372003
  • 897.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für mehr Komfort beim Pipettieren ohne Abstriche bei Genauigkeit und Präzision. Dieses Komplett-Kit ist eine kostengünstige Lösung für Personen, die täglich pipettieren und Bedenken im Hinblick auf Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI) haben.
Inhalt des Kits:
  • Drei PIPETMAN Pipetten: P20, P200 und P1000 (ausgestattet mit Abwerfern aus Edelstahl)
  • Zwei PIPETMAN DIAMOND Spitzenpacks: D200 und D1000 (Racks mit je 96 Spitzen)
  • Ein Gilson Pipettier-Leitfaden
  • Drei Spitzenabwerfer aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
D200 and D1000 Tips
Reusable
Polypropylen
Pipetman
Starter-Kit
Manuelle Luftverdrängungspipette
3
14,37 in.
4,72 in.
Not Autoclavable
Manuelle Luftverdrängungspipette
1
Non-sterile
1000 μL
P20G, P200G, P1000G Pipette sowie Boxen mit Qualitäts-PIPETMAN-Spitzen D200, D1000, Edelstahl- und Kunststoff-Spitzenabwürfe, 10 COLORIS™ Identifikations-Clips, 3 Single™ Pipettenhalter und Gilson Pipettieranleitung
3 Jahr
12,01 in.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ Starter-Kit > Reguläres Kit