Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetten
Gewährleisten geringe Pipettier- und Spülkräfte. PIPETMAN™ Pipetten verfügen über einen klassischen Spitzenabwurf aus Metall oder Kunststoff.
Marke: Gilson™ F144058M
170.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Körper (Griff) aus PVDF minimiert die Erwärmung der Hand beim Pipettieren und ist beständig gegen aggressive Chemikalien
- Direkte Volumenablesung mit Dezimalziffern vermeidet Fehler bei der Volumeneinstellung
- Mit klassischem Spitzenabwerfer aus Metall oder Kunststoff lieferbar
- Der aufsteckbare Abwerfer passt genau auf den Körper der Pipette und verhindert das Verrutschen über einen längeren Zeitraum
- Neu gestaltete Dichtung, leichtere Abwurffedern und hochwertiges Kolbenfett ermöglichen eine Pipettierkraft von bis hinunter zu 2 N
- Qualitativ hochwertiges Kolbenfett
Modellspezifische Merkmale
- Die Modelle P2 und P10 verfügen über Spitzenabwerfer mit zwei Positionen für die Verwendung mit D10 (kurzen) und DL10 (langen) Spitzen
Bestellinformation
Trade-In-Programm verfügbar. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.
Spezifikation
± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl | |
Nein | |
Gelb | |
Wiederverwendbar | |
Ergonomisch | |
P200G | |
Pipetman | |
Unsteril | |
20 bis 200 μl | |
D200, D300, DF100ST Spitze | |
1 | |
318 x 108 x 38 mm | |
36.5 cm | |
30.5 cm | |
12 cm | |
.2 kg | |
Zertifizierte Qualität |
D200, D300, DF100ST SPITZE | |
Autoklavierbar | |
Anleitung | |
D-200, D-300, DF100ST Spitze | |
PVDF, Edelstahl | |
1 | |
Nein | |
Pipette | |
Extrem geringe Pipettierkräfte, leichtes Design | |
Spitzenaustoßer aus rostfreiem Stahl | |
3 Years | |
14,37 in. | |
12,01 in. | |
4,72 in. | |
.44 lb | |
Gelb |