Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen
Gewährleistet eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipetten über den gesamten Volumenbereich. Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen sind vollständig autoklavierbar.
Brand: Gilson™ F161110
188.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24310" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbkodierte Verpackung
- Die Großpackungen sind mit einem manipulationssicheren Streifen versiegelt, den man leicht öffnen kann
- Die Großpackungen sind durch Schnellverschlussstreifen verschließbar, um Kontaminationen und dem Verlust von Spitzen vorzubeugen
- Jede EcoPack Packung enthält 10,000 Spitzen (10 Beutel mit je 1000 Spitzen)
Specifications
100 bis 1200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
15,63 in. | |
.03 in | |
In Beuteln | |
10000 | |
Blau | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman Ecopack | |
100 μL, 1000 μL |
Ungefiltert | |
klar | |
D1200 | |
39.7 cm | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Universal | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AZAB3-07054 | Qualitätsbescheinigung | 16/09/2024 | F161110 |
AZAB3-07041 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161110 |
AZAB3-07042 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161110 |
AZAB3-07043 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161110 |
AZAB3-07051 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161110 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.