Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen
Gewährleistet eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipetten über den gesamten Volumenbereich. Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen sind vollständig autoklavierbar.
Marke: Gilson™ F161930
147.14 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbkodierte Verpackung
- Die Großpackungen sind mit einem manipulationssicheren Streifen versiegelt, den man leicht öffnen kann
- Die Großpackungen sind durch Schnellverschlussstreifen verschließbar, um Kontaminationen und dem Verlust von Spitzen vorzubeugen
- Jede EcoPack Packung enthält 10,000 Spitzen (10 Beutel mit je 1000 Spitzen)
Spezifikation
2 bis 200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
23,62 in. | |
.4 mm | |
In Beuteln | |
10000 | |
Gelb | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman Ecopack | |
20 μL; 100 μL |
Ungefiltert | |
klar | |
D200 | |
60 cm | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Universal | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ELBF3-56831 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161930 |
ELBF3-56814 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161930 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen