Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen
Gewährleistet eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipetten über den gesamten Volumenbereich. Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen sind vollständig autoklavierbar.
Marke: Gilson™ F161630
Beschreibung
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbkodierte Verpackung
- Die Großpackungen sind mit einem manipulationssicheren Streifen versiegelt, den man leicht öffnen kann
- Die Großpackungen sind durch Schnellverschlussstreifen verschließbar, um Kontaminationen und dem Verlust von Spitzen vorzubeugen
- Jede EcoPack Packung enthält 10,000 Spitzen (10 Beutel mit je 1000 Spitzen)
Spezifikation
0,1 bis 10 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
8,07 in. | |
.4 mm | |
Bagged | |
10000 | |
Rot | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman Ecopack | |
2 μL, 10 μL |
Ungefiltert | |
klar | |
D10 | |
20.5 cm | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Universal | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
YGDE3-53718 | Qualitätsbescheinigung | 23/09/2024 | F161630 |
YGDE3-53732 | Qualitätsbescheinigung | 21/09/2024 | F161630 |
YGDE3-53708 | Qualitätsbescheinigung | 21/09/2024 | F161630 |
YGDE3-53678 | Qualitätsbescheinigung | 15/09/2024 | F161630 |
YGDE3-53648 | Qualitätsbescheinigung | 14/09/2024 | F161630 |