Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen
GREENER_CHOICE
Gewährleistet eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipetten über den gesamten Volumenbereich. Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen sind vollständig autoklavierbar.
Marke:  Gilson™ F161730
166.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24310" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10614163
  • 198.00 CHF / 10000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
  • Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
  • Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
  • Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
  • Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
  • Einfache Identifizierung durch farbkodierte Verpackung
  • Die Großpackungen sind mit einem manipulationssicheren Streifen versiegelt, den man leicht öffnen kann
  • Die Großpackungen sind durch Schnellverschlussstreifen verschließbar, um Kontaminationen und dem Verlust von Spitzen vorzubeugen
  • Jede EcoPack Packung enthält 10,000 Spitzen (10 Beutel mit je 1000 Spitzen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 300 μl
Unsteril
Autoklavierbar
39.8 cm
Gilson™ Pipetman™
Universal
Pipettenspitzen
Single-use
Ja
Polypropylen
Ungefiltert
klar
15,67 in.
.4 mm
In Beuteln
10000
Grün
Gilson Pipetman
Pipetman Ecopack
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen > EcoPack; Vol.:20 – 300 μl; 1.000 Spitzen/Karton