Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen
GREENER_CHOICE
Gewährleistet eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipetten über den gesamten Volumenbereich. Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen sind vollständig autoklavierbar.
Marke:  Gilson™ F161670
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10570923
  • 465.00 CHF / 10000 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
  • Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
  • Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
  • Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
  • Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
  • Einfache Identifizierung durch farbkodierte Verpackung
  • Die Großpackungen sind mit einem manipulationssicheren Streifen versiegelt, den man leicht öffnen kann
  • Die Großpackungen sind durch Schnellverschlussstreifen verschließbar, um Kontaminationen und dem Verlust von Spitzen vorzubeugen
  • Jede EcoPack Packung enthält 10,000 Spitzen (10 Beutel mit je 1000 Spitzen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1000 μl
Unsteril
Autoklavierbar
39.6 cm
Gilson™ Pipetman™
Universal
Pipettenspitzen
Single-use
Ja
Polypropylen
Ungefiltert
klar
15,59 in.
.85 mm
In Beuteln
10000
Blau
Gilson Pipetman
Pipetman Ecopack
300 μL; 1000 μL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZGBC3-67820 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/09/2024 Catalog NumberF161670
ChargennummerAZDE3-68864 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2023 Catalog NumberF161670
ChargennummerAZDE3-68863 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2023 Catalog NumberF161670
ChargennummerAZDE3-68862 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2023 Catalog NumberF161670
ChargennummerAZDE3-68861 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2023 Catalog NumberF161670
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Spitzen > EcoPack; Vol.: 100 – 1.000 μl; 1.000 Spitzen/Karton