Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen
Mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Druckverschluss. Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen sind in Großpackungen mit verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Gilson™ F161631
26.38 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
- Großpackungen sind mit einem Reißverschluss verschlossen, der für einen schnellen Zugriff leicht geöffnet und mit Hilfe des Schnellverschlussstreifens verschlossen werden kann, um Kontaminationen und den Verlust von Spitzen zu vermeiden
- Jede EasyPack Packung enthält 1000 Spitzen (5 Beutel mit je 200 Spitzen oder 1 Beutel je 1000 Spitzen, 4 Beutel mit je 50 Spitzen oder 3 Beutel mit je 334 Spitzen)
Spezifikation
0,1 bis 10 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
9.5 cm | |
PIPETMAN Pipettes | |
Universal | |
1000 (5x200) | |
Rot | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman EasyPack | |
2 μL, 10 μL |
Ungefiltert | |
klar | |
3,74 in. | |
.4 mm | |
In Beuteln | |
5 Beutel mit 200 Tips | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen > Vol.: 0,1 bis 10 μl; 5 x 200 Spitzen/Box
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur