Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen
GREENER_CHOICE
Mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Druckverschluss. Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen sind in Großpackungen mit verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Gilson™ F161451
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10521103
  • 37.65 CHF / 1000 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
  • Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
  • Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
  • Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
  • Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
  • Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
  • Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
  • Großpackungen sind mit einem Reißverschluss verschlossen, der für einen schnellen Zugriff leicht geöffnet und mit Hilfe des Schnellverschlussstreifens verschlossen werden kann, um Kontaminationen und den Verlust von Spitzen zu vermeiden
  • Jede EasyPack Packung enthält 1000 Spitzen (5 Beutel mit je 200 Spitzen oder 1 Beutel je 1000 Spitzen, 4 Beutel mit je 50 Spitzen oder 3 Beutel mit je 334 Spitzen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 20 μl
Unsteril
Autoklavierbar
4,72 in.
.04 mm
In Beuteln
5 Beutel mit 200 Tips
Pipettenspitzen
Wiederverwendbar
Ja
Polypropylen
Ungefiltert
klar
DL10 EASYPACK
12 cm
PIPETMAN Pipettes
Universal
200
Rot
Gilson Pipetman
Pipetman Ecopack
2 μL, 10 μL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen > Vol.:0,1 bis 20 μl; 5 x 200 Spitzen/Box