Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond Nachfüllpack, Satz Leerkartons
Zum Auffüllen und Nachfüllen von Blisterpackungen
18.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Nachladen einer leeren Box |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15279386
![]() |
Gilson™
F171204 |
Modelle DL10 (0.1 bis 20 μl), D200 (2 bis 200 μl), D200 Pipette Tips (2 to 200 μL) | 10 x 96 |
18.45 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15209396
![]() |
Gilson™
F171504 |
Modell D1000 (100 bis 1000 μl) | 6 x 96 |
18.45 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Enthält Spitzen des Modells DL10 (0.1 bis 20 μl), D200 (2 bis 200 μl), D1000 (100 bis 1000 μl)
- 70 % weniger Kunststoff
- Um das Dreifache kleiner als eine normale Spitzenbox
- Umweltfreundlich
- Erhältlich in Sets von 2 Stück
Spezifikation
Nachladen einer leeren Box | |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
9.3 cm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Ja, Verriegelung | |
2 Stk./Set | |
3,66 in. |