Learn More
Gilson™ MICROMAN™ E Direktverdrängungspipetten
Ergonomisch geformte Pipetten für problematische Flüssigkeiten
Marke: Gilson™ FD10004
193.01 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zu Spitzen siehe F148412G
Spezifikation
CP-Spitzen | |
Gelb | |
M100E | |
Direktverdrängungspipette | |
Für die Pipettierung viskoser, flüchtiger und problematischer Flüssigkeiten | |
12,6 in. | |
1,38 in. |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1 | |
10 bis 100 μl | |
1 | |
4,33 in. | |
Zertifizierte Qualität |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %