Learn More
Gilson™ MICROMAN™ E Direktverdrängungspipetten
Ergonomisch geformte Pipetten für problematische Flüssigkeiten
Marke: Gilson™ FD10001
357.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zu Spitzen siehe F148412G oderF148413G
Spezifikation
CP-Spitzen | |
Rot | |
M10E | |
Yes | |
1 bis 10 μl | |
1 | |
12,48 in. | |
Zertifizierte Qualität |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1 | |
Direktverdrängungspipette | |
Für die Pipettierung viskoser, flüchtiger und problematischer Flüssigkeiten | |
4,25 in. | |
1,42 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ MICROMAN™ E Direktverdrängungspipetten > Modell: M10E; Vol.: 1 bis 10 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur