Learn More
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren
GREENER_CHOICE
Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten hergestellt, sorgen Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben für reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten. Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Marke:  Gilson™ F148415
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10789324
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen, wenn es auf reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse ankommt, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten.
  • Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E-Pipetten hergestellt.
  • Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 100 μl
Steril
Autoklavierbar
5,35 in.
Microman E
Kapillarkolben
192 Pk.
Single-use
Polypropylen
Ungefiltert
klar
CP100ST
41.8 mm
Box
Kiste
Kapillarkolben
Gilson, Microman
Zertifizierte Qualität
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren > Typ: CP100ST; Menge/Box: 192; 10 bis 100 μl