Learn More
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren
Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten hergestellt, sorgen Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben für reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten. Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Marke: Gilson™ F148112
Beschreibung
- Empfohlen, wenn es auf reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse ankommt, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E-Pipetten hergestellt.
- Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Spezifikation
3 bis 25 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
4,25 in. | |
Microman E | |
Microman™ CP25 Kapillarkolben | |
200 Pk. | |
Single-use | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
CP25 | |
86.2 mm | |
Box | |
Kiste | |
Kapillarkolben | |
Gilson, Microman | |
Zertifizierte Qualität |