Learn More
Gilson™ MICROMAN Kolben mit Kapillaren
Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E Pipetten hergestellt, sorgen Gilson™ MICROMAN™ E Kapillarkolben für reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten. Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Marke: Gilson™ F148313
443.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24285" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Empfohlen, wenn es auf reproduzierbare und verlässliche Ergebnisse ankommt, selbst bei besonders dickflüssigen oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Speziell für Gilson™ MICROMAN™ E-Pipetten hergestellt.
- Lieferbar in zahlreichen Volumen und Formen, sowohl steril als auch in Standardversionen, für jeden Bedarf das perfekt passende Produkt.
Spezifikation
1 bis 10 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
10,71 in. | |
Microman E | |
Kapillarkolben | |
960 Pk. | |
Ja | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
CP10ST | |
45.11 mm | |
TIPACK 10 x 96 | |
Kiste | |
Kapillarkolben | |
Gilson, Microman | |
Zertifizierte Qualität |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %