Learn More
Gilson™ Leere Racks für Pipettenspitzen
Für lose Gilson Diamond Spitzen. Gilson™ Tip Leergestelle für Pipettenspitzen sind dank ihrer Farbcodierung besonders anwenderfreundlich.
Marke: Gilson™ F171302
19.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Aus Polypropylen
Spezifikation
2 Empty Racks | |
1x2 | |
Gelb | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
2 | |
9.3 cm | |
5,28 in. |
Leeres Gestell | |
Autoklavierbar | |
Pipettenspitzen (2 bis 200 μl D200) | |
1 | |
Ja, Verriegelung | |
Diamond-Spitzen | |
134 x 89 x 127 mm | |
3,66 in. | |
4,92 in. |