Learn More
Gilson™ Leere Racks für Pipettenspitzen
Für lose Gilson Diamond Spitzen. Gilson™ Tip Leergestelle für Pipettenspitzen sind dank ihrer Farbcodierung besonders anwenderfreundlich.
Marke: Gilson™ F161220
26.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vollständig autoklavierbar
- Aus Polypropylen
Spezifikation
Empty Rack | |
1x1 | |
Blau | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
1 | |
150 x 101 x 170 mm | |
3,82 in. | |
6,57 in. |
Leeres Gestell | |
Autoklavierbar | |
Pipettenspitzen (1 bis 10 ml D10) | |
1 | |
Nein | |
Diamond-Spitzen | |
1 | |
9.7 cm | |
5,98 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
EEAX3-00306 | Qualitätsbescheinigung | 19/09/2024 | F161220 |
EEAX3-00311 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161220 |
EEAX3-00310 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161220 |
EEAX3-00294 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161220 |
EEAX3-00298 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161220 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30