Learn More
Gilson™ DistriTips™ Spritzen
Der Einsatz des Gilson™ Pipettiersystems gewährleistet höchste Genauigkeit. Gilson™ DistriTips™ Spritzen bestechen durch einen Aliquotiervolumenbereich von 1 μl bis 1.25 ml
Marke: Gilson™ F164150
113.16 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Nivellierungsanzeige
- Lieferbar als standardmäßige oder als sterilisierte (ST) Form, in 50er-Kisten
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase, DNA, RNA und Protease
- Ohne Farbstoffe, daher besteht keine Gefahr für eine Kontamination durch deren Bestandteile
- Nur drei Spritzen werden für eine Abdeckung von 1 μl bis 1.25 ml benötigt
- Jede Spritze kann mehr als 100 Aliquote dosieren
- Ideal für präzise Aliquote
- Kann mit viskosen und flüchtigen Lösungen verwendet werden
- Einzeln verpackt
Spezifikation
100 μl to 1,25 ml | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
10,0 μl | |
112 mm | |
Viskose, flüchtige Lösungen | |
Distriman | |
Positive Displacement | |
50 Packung, einzeln verpackt | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
12,5 ml Maxi ST (steril) | |
4,4 in. | |
Frei von DNA, RNA, RNase, DNase, Pyrogenen | |
Gammabestrahlt | |
Einzeln verpackt | |
Einzeln verpackt | |
DistriTips™ Spritze | |
DISTRIMAN Mehrfachdispenser | |
DistriTips |