Learn More
Gilson™ Karussell Pipettenständer,FüR 5 PIPETMAN M mit Netzteil (VE=1)
Komfortable Ladelösung für bis zu 5 PIPETMAN M™ Pipetten. Gilson™ PIPETMAN M™ Pipettenzubehör, Pipettenkarussell, für optimalen Schutz vor Stößen und Kontaminationen, für kontinuierliches Arbeiten.
Marke: Gilson™ FB1001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehr Effizienz: Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihren PIPETMAN nur einmal für 1 Stunde aufladen (für 80 % Akkukapazität). Die volle Ladekapazität von 100 % ist nach 3 Stunden erreicht.
- Pipettenschutz: Schützt vor Stößen und Kontamination. Die Pipetten hängen vertikal, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in den Schaft gelangen.
- Komfortable Bedienung: Die drehbare Muffe ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Pipette Ihrer Wahl.
- Platzsparend für einen organisierten Arbeitsbereich: Das schlanke Design ermöglicht einen ordentlichen, aufgeräumten und organisierten Arbeitsbereich. Darüber hinaus wird durch das nicht rollbare Kabel Kabelsalat vermieden.
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
PIPETMAN™ M Single Channel Pipette | |
1 |
Pipetten | |
Power-Karussell | |
Qty 1 Power Carrousel | |
8.03 in |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Karussell Pipettenständer,FüR 5 PIPETMAN M mit Netzteil (VE=1) > Power Carrousel Pipettenständer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur