Learn More
Masterflex™ Selbstansaugende Mikropumpe
Ideal zur Aufrechterhaltung einer hohen Genauigkeit mit einer Sollwertabweichung von unter 1 %.
Marke:  Masterflex™ 73120-32
Artikelnummer. 15150413
  • 1355.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-01-2026
Beschreibung
  • Präzises volumetrisches Dosieren von 4 Mikroliter bis 250 Mikroliter
  • Positive Abschaltung bei Drücken unter 3 psi (außer 73120-66 und -68 mit 1 psi-Abschaltung)
  • Lange Lebensdauer - bis zu 20 Millionen Dispensierzyklen
  • Geringer Energieverbrauch
  • Dispensiervolumen 20μ l auswählen
Spezifikation
Spezifikation
2,4 ml/min
70 °C
PTFE, Perfluorelastomer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Selbstansaugende Mikropumpe > Länge: 50.8 mm