Learn More
Thermo Scientific Chemicals Giemsa-Farbstoff Artikelnummer.: 11414667
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Giemsa-Farbstoff
Artikelnummer. 11414667
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11414667
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21172.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
Giemsa Stain is used as a laboratory reagent and stain for microscopy. It is also used for the histopathologic detection of malaria and other parasites such as spirochete and protozoan. The stain is also been incorporated in differential staining between bacterial and human cells. The compound has been used in combination with May-Grunwald or Wright Stain (sc-203763) as a histological hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Giemsa-Färbung wird als Laborreagenz und Färbemittel für die Mikroskopie verwendet. Sie wird auch für den histopathologischen Nachweis von Malaria und anderen Parasiten wie Spirochäten und Protozoen verwendet. Die Färbung wurde auch in die Differenzialfärbung zwischen bakteriellen und menschlichen Zellen integriert. Die Verbindung wurde in Kombination mit der May-Grünwald- oder Wright-Färbung (sc-203763) als histologisches Hämatologie-Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Nicht löslich in Wasser (<0.1 %), Methanol (5.8 mg/l) und Ethanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51811-82-6
Summenformel C14H14ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 291.80
MDL-Nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI-Schlüssel NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azure a, dimethylthionine, giemsa stain, azur a, n,n-dimethylthionine, 3-amino-7-dimethylamino phenothiazin-5-ium chloride, methylene azure a, giemsa solution, 3-amino-7-dimethylaminophenazathionium chloride, unii-m731v243ef
PubChem CID 13735
IUPAC-Name (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)-Dimethylazanium;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Giemsa Stain
Schmelzpunkt ∼300°C
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water (<0.1%),methanol (5.8mg/L),and ethanol.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Giemsa-Farbstoff >