Learn More
Gibertini Elettronica™ TENSIOMETER DIGITAL
Messen Sie mit diesem Tensiometer die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten effizient. Gibertini Elettronica™ Digitale Tensiometer verfügen über ein einfaches, robustes Design für schnelle Reaktionszeiten und genaue Ergebnisse.
Marke:  Gibertini Elettronica™ TSD
Encompass
Artikelnummer. 11900877
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Glasplatten (Abmessungen 24 x 24 x 0.15 mm)
  • Glasbehälter für flüssige Proben
  • Manuell einstellbarer Laborheber
  • Hängesystem für die Anordnung von Glasplatten
  • Erhältlich mit der automatischem MISTEL Heber und WIND DCA 300-Software zur Steuerung des Hebers und zur automatischen Bestimmung der Oberflächenspannung und des Kontaktwinkels
Spezifikation
Spezifikation
Digitales Tensiometer
Messung der Oberflächenspannung von Flüssigkeiten
Abmessungen der Glasplatte: 24 x 24 x 0.15 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Gibertini Elettronica™ TENSIOMETER DIGITAL