Learn More
Gibco™ TrypLE™ Express Enzym (1x), ohne Phenolrot
Im Gegensatz zu Schweinetrypsin frei von tierischen Bestandteilen
Marke: Gibco™ 12604039
673.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spaltet Peptid-Bindungen am C-terminalen Ende von Lysin und Arginin und kann als direkter Ersatz für Trypsin eingesetzt werden. Die außergewöhnliche Reinheit erhöht die Spezifität und reduziert Zellschädigungen, die durch andere Enzyme verursacht werden, die in manchen Trypsinextrakten vorhanden sind. Dient zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen, einschließlich CHO, HEK 293, A529, primärer humaner Keratinozyten und embryonaler Stammzellen.
- Sanft zu den Zellen
- Stabil bei Raumtemperatur für 24 Monate
- Anwenderfreundlich
- Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Gute Zellverträglichkeit: Die Reinheit erhöht die Spezifität aufgrund der Wirkung eines einzelnen Enzyms und verringert Schäden durch die Spaltung von mehreren Enzymen in Trypsin und anderen Extrakten
- Kann Trypsin direkt in vorhandenen Protokollen ersetzen
- TrypLE Express kann allein durch Verdünnung inaktiviert werden; Trypsin-Inhibitoren wie FBS sind nicht erforderlich
Energiesparende, weniger gefährliche und nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
EDTA | |
Säugetierzellen | |
1X | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Energieeffiziente, nachhaltige Verpackung | |
6 bis 8 | |
20 x 100 mL | |
Raumtemperatur | |
In-vitro-Bioassay |
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C, vor Licht schützen Alternative Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C oder –5 bis –20 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Adhärente Zellkultur | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Kein Phenolrot | |
Überprüfen und notieren | |
Gibco™ | |
Stabil bei Raumtemperatur | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30