Learn More
Gibco™ Distilled Water
Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet
Spezifikation
PubChemCID
ChEBI
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eignet sich für Zellkultur- und Molekularbiologie-Anwendungen: Dieses destillierte Wasser eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Pulver oder für Medien, die mit Advanced Granulation Technology™ (AGT™) hergestellt werden, sowie zum Ansetzen von Lösungen und Verdünnen von Puffern
  • Durch Destillation und Filtration (0.1 μm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet.
  • Routinemäßige Überwachung der Wasserqualität: Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft
  • Hergestellt in einer cGMT-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Distilled Water