Learn More
Gibco™ Destilliertes Wasser
Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet
Marke: Gibco™ 15230001
194.75 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
- Cell culture quality
- Proven performance
- Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
- Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet
- Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 µm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet.
- Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft
- Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Pulver oder für Medien, die mit Advanced Granulation Technology™ (AGT™) hergestellt werden, sowie zum Ansetzen von Lösungen und Verdünnen von Puffern
- Bei 15 – 30 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zellkultur | |
Steril gefiltert | |
6 x 1 l | |
Raumtemperatur |
Flasche | |
keine CD | |
Membran-gefiltert |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
75Stunden
21Minuten
30Sekunden
42Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %