Learn More
Gibco™ Sf9 cells in Sf-900™ III SFM
Für die Isolierung und Propagierung rekombinanter baculoviraler Bestände und rekombinanter Proteine
Marke:  Gibco™ 12659017
Artikelnummer. 10210523
  • 1076.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco Sf9-Zellen werden an die serumfreie Suspensionskultur in Gibco Sf-900 III SFM angepasst.
  • Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Expressionssystemen
  • Gutes Wachstum in Adhärent- oder in Suspensionskulturen
  • Kleine, normale Größe, die sogar Monoschichten und Plaques erzeugt
  • Dokumentierte Abstammung von einer Masterzellbank mit niedriger Zellpassage
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Baculovirus-Produktion und -Titration, Bioproduktion, Zellkulturen, Insektenzellkulturen, Insekten-Expression, Insekten-Expressionszelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Sf9- und Sf21-Zellkulturen, Virusimpfstoff-Produktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x 1,5 ml (1 x 107 Zellen/ml)
Lagerbedingungen: Flüssiger Stickstoff (Dampfphase)
Versandbedingungen: Gefroren
Insektenzelle
SF-900 III SFM (Serumfreie Medien)
Insektenzellen
Trockeneis
Sf9
S. frugiperda
Sf-900™
1 Fläschchen