Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, ohne Phenolrot
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Marke: Gibco™ 11835030
82.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Das Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium ist für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome geeignet.
- Wie folgt modifiziert: Mit L-Glutamin; ohne HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat
- Enthält Reduktionsmittel Glutathion und hohe Vitaminkonzentrationen
- Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
- Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- MEM nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Leukämische Zellen | |
1 X | |
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) | |
Steril gefiltert | |
Glutamin | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL | |
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C (vor Licht schützen) Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.