Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement
Ursprünglich entwickelt zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer.
Marke:  Gibco™ 61870150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15161513
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-Medium wird seit seiner Erfindung für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
  • Modifiziert wie folgt: Mit GlutaMAX™, Phenolrot; ohne HEPES
  • Enthält Reduktionsmittel Glutathion und hohe Vitaminkonzentrationen
  • Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
  • Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
  • GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Verwendet Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5–10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
GlutaMAX, Phenolrot
Gibco™, GlutaMAX™, SynerGy™
Raumtemperatur
Leukämische Zellen
1 X
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Steril gefiltert
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
10 l
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2541951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number61870036,61870143,61870150
Chargennummer2436538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number61870036,61870143,61870150
Chargennummer2541953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number61870036,61870143,61870150
Chargennummer2541957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number61870036,61870143,61870150
Chargennummer2541949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number61870036,61870143,61870150
Name des Produkts
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement > 10 l
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.